7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925654-100MG OR925654-1G OR925654-250MG
APOSOR925654-100MGEA 71.6 EUR
APOSOR925654-100MG APOSOR925654-1G APOSOR925654-250MG
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one 95%
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-one
Formule: C₉H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114872
CAS nummer: 22246-05-5