1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925660-1G OR925660-5G
APOSOR925660-1GEA 234 EUR
APOSOR925660-1G APOSOR925660-5G
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(2-Methoxymethoxy-phenyl)-ethanone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921560
CAS nummer: 6515-18-0