2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925728-1G OR925728-500MG
APOSOR925728-1GEA 395 EUR
APOSOR925728-1G APOSOR925728-500MG
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid 97%
2-[(Boc-amino)methyl]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565780
CAS nummer: 669713-61-5