8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925748-1G OR925748-250MG
APOSOR925748-1GEA 465 EUR
APOSOR925748-1G APOSOR925748-250MG
8-Nitroquinolin-2(1H)-one 95%
8-Nitroquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₆N₂O₃
MW: 190.156 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605405
CAS nummer: 7461-12-3