6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridin-3-amine
OR925779-1G OR925779-250MG
APOSOR925779-1GEA 330 EUR
APOSOR925779-1G APOSOR925779-250MG
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine 98%
6-Chloro-n,n-dimethyl-3-pyridinamine
Formule: C₇H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00234337
CAS nummer: 41288-91-9