3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-cyanobenzaldehyde
OR925791-1G OR925791-25G OR925791-250MG
APOSOR925791-1GEA 52.6 EUR
APOSOR925791-1G APOSOR925791-25G APOSOR925791-250MG
3-Bromo-4-formylbenzonitrile 97%
3-Bromo-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄BrNO
Smeltpunt: 121…124 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261031
CAS nummer: 89891-69-0