2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925847-1G OR925847-250MG
APOSOR925847-1GEA 651 EUR
APOSOR925847-1G APOSOR925847-250MG
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine 95%
2-(5-Methyl-2-furyl)ethanamine
Formule: C₇H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059767
CAS nummer: 30796-85-1