4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR925848-1G OR925848-250MG
APOSOR925848-1GEA 186 EUR
APOSOR925848-1G APOSOR925848-250MG
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 95%
4-Phenyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₇NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665589
CAS nummer: 75390-44-2