1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925896-1G OR925896-250MG
APOSOR925896-1GEA 687 EUR
APOSOR925896-1G APOSOR925896-250MG
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone 95%
1-(2-Chloro-1H-indol-3-yl)-ethanone
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02956036
CAS nummer: 65287-74-3