(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925923-100MG OR925923-1G OR925923-250MG
APOSOR925923-100MGEA 169 EUR
APOSOR925923-100MG APOSOR925923-1G APOSOR925923-250MG
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid 95%
(5-Chloro-2-thienyl)acetic acid
Formule: C₆H₅ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01859875
CAS nummer: 13669-19-7