5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925945-1G OR925945-5G
APOSOR925945-1GEA 220 EUR
APOSOR925945-1G APOSOR925945-5G
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(1H-Pyrazol-5-yl)-2-furaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059993
CAS nummer: 1015939-90-8