3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl 3-hydroxy-5-methyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
OR925965-1G OR925965-250MG
APOSOR925965-1GEA 324 EUR
APOSOR925965-1G APOSOR925965-250MG
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-Hydroxy-5-methyl-pyrazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₉H₁₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22565664
CAS nummer: 915396-44-0