4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR925987-1G OR925987-5G
APOSOR925987-1GEA 139 EUR
APOSOR925987-1G APOSOR925987-5G
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
4-Ethyl-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864532
CAS nummer: 6250-80-2