7-Methyl-DL-tryptophan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-DL-Trp(7-Me)-OH, 2-Amino-3-(7-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR926023-1G OR926023-250MG
APOSOR926023-1GEA 193 EUR
APOSOR926023-1G APOSOR926023-250MG
7-Methyl-DL-tryptophan 97%
7-Methyl-DL-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
MW: 218.252 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056926
CAS nummer: 17332-70-6