3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926110-1G OR926110-250MG
APOSOR926110-1GEA 505 EUR
APOSOR926110-1G APOSOR926110-250MG
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol 95%
3-Pyridin-3-yl-[1,2,4]oxadiazol-5-ol
Formule: C₇H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441961
CAS nummer: 1198-99-8