2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926143-1G OR926143-250MG
APOSOR926143-1GEA 89.2 EUR
APOSOR926143-1G APOSOR926143-250MG
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine 95%
2,6-Dihydroxy-3-cyanopyridine
Formule: C₆H₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11558977
CAS nummer: 35441-10-2