Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926158-1G OR926158-250MG
APOSOR926158-1GEA 360 EUR
APOSOR926158-1G APOSOR926158-250MG
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester 95%
Pyridin-2-yl-acetic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19441884
CAS nummer: 150059-62-4