4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926187-1G OR926187-500MG
APOSOR926187-1GEA 395 EUR
APOSOR926187-1G APOSOR926187-500MG
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid 97%
4-Cbz-amino-4-tetrahydropyrancarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₇NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10698084
CAS nummer: 138402-13-8