2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926189-1G OR926189-250MG
APOSOR926189-1GEA 68.7 EUR
APOSOR926189-1G APOSOR926189-250MG
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid 95%
2-Chloro-5-methylthiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₄ClNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12404922
CAS nummer: 1194374-24-7