N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926190-1G OR926190-250MG
APOSOR926190-1GEA 366 EUR
APOSOR926190-1G APOSOR926190-250MG
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine 95%
N-Ethyl-2-piperidin-1-ylethanamine
Formule: C₉H₂₀N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08361609
CAS nummer: 32776-21-9