3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Thien-2-ylphenyl)methylamine
OR9262-1G OR9262-250MG
APOSOR9262-1GEA 308 EUR
APOSOR9262-1G APOSOR9262-250MG
3-(Thien-2-yl)benzylamine 97%
3-(Thien-2-yl)benzylamine
Formule: C₁₁H₁₁NS
MW: 189.277 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435868
CAS nummer: 859850-86-5
UN: 3259
ADR: 8 III