tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926257-100MG
OR926257-1G
OR926257-250MG
APOSOR926257-100MGEA
146
EUR
APOSOR926257-100MG
APOSOR926257-1G
APOSOR926257-250MG
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₁NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD21105463 CAS nummer: 869527-80-0 |