4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR926337-1G OR926337-250MG
APOSOR926337-1GEA 201 EUR
APOSOR926337-1G APOSOR926337-250MG
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate 95%
4-(Chlorosulphonyl)phenyl pivalate
Formule: C₁₁H₁₃ClO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274725
CAS nummer: 150374-99-5
UN: 3261
ADR: 8,III