2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926346-1G OR926346-250MG
APOSOR926346-1GEA 175 EUR
APOSOR926346-1G APOSOR926346-250MG
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-Hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00995712
CAS nummer: 29913-51-7