6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926382-1G OR926382-5G
APOSOR926382-1GEA 169 EUR
APOSOR926382-1G APOSOR926382-5G
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin 95%
6-Ethyl-4-hydroxycoumarin
Formule: C₁₁H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03424528
CAS nummer: 55005-28-2