Morpholin-3-ylmethanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR926444-1G OR926444-5G
APOSOR926444-1GEA 95.5 EUR
APOSOR926444-1G APOSOR926444-5G
Morpholin-3-ylmethanol 96%
Morpholin-3-ylmethanol
Formule: C₅H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04038650
CAS nummer: 106910-83-2