6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-chloro-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-1-carboxylic acid
OR926499-250MG OR926499-1G
APOSOR926499-250MGEA 440 EUR
APOSOR926499-250MG APOSOR926499-1G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formule: C₁₅H₁₈ClNO₄
MW: 311.761 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114850
CAS nummer: 871730-33-5