1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926510-1G OR926510-5G
APOSOR926510-1GEA 169 EUR
APOSOR926510-1G APOSOR926510-5G
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Furylmethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09674985
CAS nummer: 13788-32-4