4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926528-100MG OR926528-1G OR926528-250MG
APOSOR926528-100MGEA 146 EUR
APOSOR926528-100MG APOSOR926528-1G APOSOR926528-250MG
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
4-Methylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₅ClO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864497
CAS nummer: 69815-97-0