Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926541-1G OR926541-250MG
APOSOR926541-1GEA 54.1 EUR
APOSOR926541-1G APOSOR926541-250MG
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl 1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate
Formule: C₈H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179576
CAS nummer: 2818-07-7