(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-3-Piperidinemethanol hydrochloride
OR926711-1G OR926711-5G
APOSOR926711-1GEA 73 EUR
APOSOR926711-1G APOSOR926711-5G
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride 97%
(R)-Piperidin-3-ylmethanol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14155680
CAS nummer: 1124199-58-1