3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926745-1G OR926745-5G
APOSOR926745-1GEA 191 EUR
APOSOR926745-1G APOSOR926745-5G
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester 95%
3,4-Dihydro-2H-quinoline-1-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03364950
CAS nummer: 94567-78-9