3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926748-100MG OR926748-1G OR926748-250MG
APOSOR926748-100MGEA 155 EUR
APOSOR926748-100MG APOSOR926748-1G APOSOR926748-250MG
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone 95%
3'-(N-Methylacetyl)acetophenone
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16470104
CAS nummer: 42865-75-8