1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926841-1G OR926841-250MG
APOSOR926841-1GEA 869 EUR
APOSOR926841-1G APOSOR926841-250MG
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-Vinyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198429
CAS nummer: 905307-07-5