Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR926874-100MG OR926874-250MG OR926874-1G OR926874-500MG OR926874-2.5G OR926874-5G
APOSOR926874-100MGEA 0 EUR
APOSOR926874-100MG APOSOR926874-250MG APOSOR926874-1G APOSOR926874-500MG APOSOR926874-2.5G APOSOR926874-5G
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride 98%
Pyridine-4-sulphonyl chloride hydrochloride
Formule: C₅H₄ClNO₂S·ClH
Smeltpunt: 90…100 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD04973456
CAS nummer: 489430-50-4
UN: 3261
ADR: 8,III