3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926901-1G OR926901-25G OR926901-5G
APOSOR926901-1GEA 106 EUR
APOSOR926901-1G APOSOR926901-25G APOSOR926901-5G
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
3-Methylcyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01734189
CAS nummer: 57252-83-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable