5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-Formylpyrazole-3-carboxylate
OR926922-100MG OR926922-1G OR926922-250MG
APOSOR926922-100MGEA 54.1 EUR
APOSOR926922-100MG APOSOR926922-1G APOSOR926922-250MG
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Formyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₇H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16620106
CAS nummer: 93290-12-1