Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926931-1G OR926931-250MG
APOSOR926931-1GEA 395 EUR
APOSOR926931-1G APOSOR926931-250MG
Methyl 4-cyanobutanoate 98%
Methyl 4-cyanobutanoate
Formule: C₆H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12168338
CAS nummer: 41126-15-2