4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926978-1G OR926978-250MG
APOSOR926978-1GEA 330 EUR
APOSOR926978-1G APOSOR926978-250MG
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine 95%
4-(tert-Butoxy)-2-chloropyrimidine
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16712391
CAS nummer: 614729-28-1