4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR926983-1G OR926983-250MG
APOSOR926983-1GEA 438 EUR
APOSOR926983-1G APOSOR926983-250MG
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid 95%
4-Chloro-2-(methylamino)benzoic acid
Formule: C₈H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17290555
CAS nummer: 54675-18-2