Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 7-Hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
OR927008-10G OR927008-1G OR927008-5G
APOSOR927008-10GEA 477 EUR
APOSOR927008-10G APOSOR927008-1G APOSOR927008-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol 96%
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5,7-diol
Formule: C₆H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02091625
CAS nummer: 57489-70-0