3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927023-1G OR927023-250MG
APOSOR927023-1GEA 61.4 EUR
APOSOR927023-1G APOSOR927023-250MG
3-Acetyl-5-chlorothiophene 95%
3-Acetyl-5-chlorothiophene
Formule: C₆H₅ClOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082792
CAS nummer: 58119-67-8