6-Methylchromone hydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927025-1G OR927025-5G
APOSOR927025-1GEA 132 EUR
APOSOR927025-1G APOSOR927025-5G
6-Methylchromone hydrate 95%
6-Methylchromone hydrate
Formule: C₁₀H₈O₂·xH₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00209598
CAS nummer: 314041-54-8