5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927031-1G OR927031-5G
APOSOR927031-1GEA 42.4 EUR
APOSOR927031-1G APOSOR927031-5G
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Chloro-N-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00955783
CAS nummer: 4214-80-6