4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927070-1G OR927070-250MG
APOSOR927070-1GEA 302 EUR
APOSOR927070-1G APOSOR927070-250MG
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone 97%
4,4'-Diphenoxydiphenylsulphone
Formule: C₂₄H₁₈O₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221991
CAS nummer: 1623-91-2