3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927106-1G OR927106-250MG
APOSOR927106-1GEA 651 EUR
APOSOR927106-1G APOSOR927106-250MG
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole 95%
3-Methoxy-5-methyl-isoxazole
Formule: C₅H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22565666
CAS nummer: 16864-45-2