5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927108-1G OR927108-250MG
APOSOR927108-1GEA 219 EUR
APOSOR927108-1G APOSOR927108-250MG
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09991919
CAS nummer: 100047-52-7