4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927126-1G OR927126-250MG
APOSOR927126-1GEA 577 EUR
APOSOR927126-1G APOSOR927126-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827456
CAS nummer: 851634-60-1