α-methyl-2-furanethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927143-1G OR927143-250MG
APOSOR927143-1GEA 438 EUR
APOSOR927143-1G APOSOR927143-250MG
α-methyl-2-furanethanol 95%
α-methyl-2-furanethanol
Formule: C₇H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15145897
CAS nummer: 66040-54-8