1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR927212-1G OR927212-250MG
APOSOR927212-1GEA 760 EUR
APOSOR927212-1G APOSOR927212-250MG
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone 95%
1-(4-Hydroxy-7-methyl-indan-5-yl)-ethanone
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173684
CAS nummer: 175136-13-7